206288
Sodium hexachlororhodate(III)
Synonyme(s) :
Rhodium sodium chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3Na.Rh/h6*1H;;;;/q;;;;;;3*+1;+3/p-6
Clé InChI
YDEXHLGYVJSKTN-UHFFFAOYSA-H
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable