Key Documents
149497
Sigma-Aldrich
Methyl diphenylphosphinite
97%
Synonyme(s) :
Diphenylmethoxyphosphine, Methoxydiphenylphosphine, NSC 171167
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)2POCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.604 (lit.)
Point d'ébullition
149 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13OP/c1-14-15(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
Clé InChI
OAADXJFIBNEPLY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ased as:
  • Catalyst for hydroformylative desymmetrization of bisalkenyl carbinols and bishomoallylic carbinols
  • Ligand in rhodium-catalyzed hydroformylation of bishomoallylic alcohols
  • Calatyst in preparation of γ-lactones via branched-regioselective hydroformylation reactions
  • Ligand for nickel-catalyzed hydrocyanation reactions
  • Catalyst in annulation reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1