149187
Phenyl salicylate
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Salol
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid crystal
Point d'ébullition
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
41-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
Clé InChI
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup