Documents
H1758
Sigma-Aldrich
Acide chlorhydrique
36.5-38.0%, BioReagent, for molecular biology
Synonyme(s) :
HCL, Hydrogen Chloride Solution, Muriatic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro Beilstein :
1098214
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.3 (vs air)
Pression de vapeur
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
36.5-38.0%
Forme
liquid
Concentration
30-50%
Couleur
light yellow
pH
<1 (20 °C)
Point d'ébullition
>100 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Densité
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Adéquation
suitable for molecular biology
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
L′acide chlorhydrique a été utilisé :
  • Dans des essais de viabilité cellulaire
  • Pour dénaturer de l′ADN
  • Pour ajuster le pH au cours d′une expérience sur l′hydrolyse du sucrose
L′acide chlorhydrique a été utilisé :
  • Pour solubiliser des cristaux de formazan
  • Pour ajuster le pH de divers tampons
  • Pour préparer un extrait de canne de Provence
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Growth-suppressing and algicidal properties of an extract from Arundo donax, an invasive riparian plant, against Prymnesium parvum, an invasive harmful alga
Patino R, et al.
Harmful Algae, 71, 1-9 (2018)
Highly synchronized expression of lineage-specific genes during in vitro hepatic differentiation of human pluripotent stem cell lines
Ghosheh N, et al.
Stem Cells International, 2016 (2016)
Registration and Alignment Between in vivo Functional and Cytoarchitectonic Maps of Mouse Visual Cortex
Zhuang J, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)
Chemical reaction monitoring via the light focusing in optofluidic waveguides.
Zhao HT, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 280(4), 16-23 (2019)
Multi-layered, membrane-integrated microfluidics based on replica molding of a thiol-ene epoxy thermoset for organ-on-a-chip applications.
Sticker D, et al.
Lab on a chip, 15(24), 4542-4554 (2015)
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocoles
This procedure may be used for all Catalase products.
This procedure may be used for all Ficin products.