111457
2,2-Dimethylhexane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.22 psi ( 37.7 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
Point d'ébullition
107 °C (lit.)
Densité
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-5-6-7-8(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
FLTJDUOFAQWHDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup