Merck
110752
Ethylcyclopentane
98%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H9C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-686-1
MDL number:
Assay:
98%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
72.8 mmHg ( 37.7 °C)
assay
98%
autoignition temp.
500 °F
expl. lim.
6.7 %
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
103 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
density
0.763 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1CCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
IFTRQJLVEBNKJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)