257508
2,3,4-Trimethylpentane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.404 (lit.)
Point d'ébullition
113-114 °C (lit.)
Pf
−110 °C (lit.)
Densité
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C(C)C(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
RLPGDEORIPLBNF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4 °C - closed cup