Key Documents
8.14312
Sigma-Aldrich
Acenaphthene
for synthesis
Synonyme(s) :
Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
201-469-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.005 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
>450 °C
Puissance
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
278 °C/1013 hPa
Pf
95 °C
Température de transition
flash point 135 °C
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
Clé InChI
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125.0 °C - closed cup