Merck
HomeTrinkwasseruntersuchungWas wird durch den Safe Drinking Water Act und den Clean Water Act geregelt?
Was wird durch den Safe Drinking Water Act und den Clean Water Act geregelt?
Safe Drinking Water Act
Der Safe Drinking Water Act stellt die wichtigste Trinkwasserverordnung dar. Mit Trinkwasser ist das fertige Trinkwasser aus der Anlage und den Verteilungsleitungen gemeint. Der Safe Drinking Water Act deckt aber auch die Grundwasserquellen für Rohwasser und die Oberflächenwasserquellen für unbehandeltes Trinkwasser ab.
Clean Water Act
Im Clean Water Act wird die Abwasseranalytik reflektiert. Aber nicht nur das Abwasser. Der Clean Water Act gilt auch für Regenwasser und Oberflächensüßwasser aus Flüssen, Seen und Bächen. Auch das Meerwasser mit der Kontrolle der Buchten, Meeresarme und Strände fallen unter den Clean Water Act.
Dokumente für den Safe Drinking Water Act und Clean Water Act
Wir bauen unser Produktportfolio weiter aus, um den Testanforderungen von Umweltlaboren in den USA sowohl in Bezug auf den Clean Water Act als auch den Safe Drinking Water Act zu entsprechen.  Ein wichtiger Bestandteil dieser Erweiterung ist die Validierung und Dokumentation der spektralphotometrischen Testsätze, die für Zielanalyten eingesetzt werden. Auf dieser Seite sind alle Unterlagen und Berichte aufgeführt, die ein Labor benötigt, um Auditoren eine angemessene Qualitätskontrolle und Produkteignung nachzuweisen.
In einigen Fällen wurden Produkte in der Vergangenheit von USEPA-Zulassungsschreiben begleitet.  Aufgrund von Richtlinienänderungen bei der USEPA werden keine weiteren Zulassungsschreiben ausgestellt. Alternativ müssen Anbieter und Labore eine angemessene Äquivalenzdokumentation vorlegen. Bei Produkten, für die eine Äquivalenzdokumentation erforderlich ist, stellen wir Konformitätszertifikate, eine Einzellaborvalidierung und eine hilfreiche Checkliste für Labore zur Verfügung, um die im EPA-Memo von Richard Reding aus dem Jahr 2007 festgelegten Richtlinien zu erfüllen.
Wir werden die Produktberichte auf dieser Seite weiterhin ergänzen und erweitern, sobald diese zur Verfügung stehen. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Produkt wünschen.
Zulassungen / Äquivalenzdokumente
Verfügbar für die folgenden Parameter:
Wir arbeiten daran, Ihnen weitere Dokumentationen anzubieten.
USEPA-Dokumentation für Spectroquant® Testsätze
Ammoniak (Ammonium)
   USEPA-Äquivalenz für
Produkt-Nr.Spectroquant® TestsätzeMessbereicheClean Water ActSafe Drinking Water Act
1,14558Ammonium-Küvettentest0,20–8,00 mg/l NH4-N
0,26–10,30 mg/l NH4+
0,20–8,00 mg/l NH3-N
0,26–9,73 mg/l NH3
JaJa*
1,14544Ammonium-Küvettentest0,5–16,0 mg/l NH4-N
0,6–20,6 mg/l NH4+
0,5–16,0 mg/l NH3-N
0,6–19,5 mg/l NH3
 JaJa*
1,14559Ammonium-Küvettentest4,0–80,0 mg/l NH4-N
5,2–103,0 mg/l NH4+
4,0–80,0 mg/l NH3-N
5,2–97,3 mg/l NH3
 JaJa*
1,14752Ammonium-Test0,010–3,00 mg/l NH4-N
0,013–3,86 mg/l NH4+
0,010–3,00 mg/l NH3-N
0,013–3,65 mg/l NH3
 JaJa*
1,00683Ammonium-Test2,0–150 mg/l NH4-N
2,6–193 mg/l NH4+
2,0–150 mg/l NH3-N
2,6–182 mg/l NH3
JaJa*
* Im Safe Drinking Water Act werden die Methoden aus 40 CFR Teil 136 Clean Water Act eingesetzt. Die Äquivalenzdokumente der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gelten für alle Packungsgrößen, Küvetten und Zitationseinheiten, die auf der Packungsbeilage des Testsatzes angegeben sind.
Chlor
   USEPA-Äquivalenz für
Produkt-Nr.Spectroquant® TestsätzeMessbereicheClean Water ActSafe Drinking Water Act
1,00595Chlor-Küvettentest (freies Chlor)0,03–6,00 mg/l Cl2 Ja
1,00598Chlor-Test (freies Chlor)0,010–6,00 mg/l Cl2 Ja
1,00602 Chlor-Test (Gesamtchlor)0,010–6,00 mg/l Cl2JaJa
1,00597Chlor-Küvettentest (freies und Gesamtchlor)0,03–6,00 mg/l Cl2JaJa
1,00599Chlor-Küvettentest (freies und Gesamtchlor)0,010–6,00 mg/l Cl2JaJa
Chromat (Chrom VI)
   USEPA-Äquivalenz für
Produkt-Nr.Spectroquant® TestsätzeMessbereicheClean Water ActSafe Drinking Water Act
1,14552Chromat-Küvettentest (Chrom(VI))0,05–2,0 mg/l CrJa 
CSB
   USEPA-Äquivalenz für
Produkt-Nr.Spectroquant® TestsätzeMessbereicheClean Water ActSafe Drinking Water Act
1,14560CSB-Küvettentest 4,0–40,0 mg/l CSBJa 
1,01796CSB-Küvettentest 5,0–80,0 mg/l CSBJa 
1,14540CSB-Küvettentest 10–150 mg/l CSBJa 
1,14895CSB-Küvettentest 15–300 mg/l CSBJa 
1,14541CSB-Küvettentest 25–1500 mg/l CSBJa 
1,14691CSB-Küvettentest 300–3500 mg/l CSBJa 
1,14555CSB-Küvettentest 500–10.000 mg/l CSBJa 
1,01797CSB-Küvettentest 5000–90.000 mg/l CSBJa 
Cyanid
   USEPA-Äquivalenz für
Produkt-Nr.Spectroquant® TestsätzeMessbereicheClean Water ActSafe Drinking Water Act
1,14561Cyanid-Küvettentest (freies Cyanid)0,010–0,500 mg/l CNJa 
Nitrat
   USEPA-Äquivalenz für
Produkt-Nr.Spectroquant® TestsätzeMessbereicheClean Water ActSafe Drinking Water Act
1,14542Nitrat-Küvettentest 0,5–18,0 mg/l NO3-NJa 
2,2–79,7 mg/l NO3
1,14563Nitrat-Küvettentest 0,5–25,0 mg/l NO3-NJa 
2,2–110,7 mg/l NO3
1,14764Nitrat-Küvettentest 1,0–50,0 mg/l NO3-NJa 
4–221 mg/l NO3
1,00614Nitrat-Küvettentest 23–225 mg/l NO3-NJa 
102–996 mg/l NO3
1,09713Nitrat-Test 0,10–25,0 mg/l NO3-NJa 
0,4–110,7 mg/l NO3
1,14773Nitrat-Test 0,2–20,0 mg/l NO3-NJa 
0,89–88,5 mg/l NO3
1,01842Nitrat-Test 0,3–30,0 mg/l NO3-NJa 
1,3–132,8 mg/l NO3
1,14556Nitrat-Küvettentest in Meerwasser0,10–3,00 mg/l NO3-NJa 
0,4–13,3 mg/l NO3
1,14942Nitrat-Test in Meerwasser 0,2–17,0 mg/l NO3-NJa 
0,9–75,3 mg/l NO3
Nitrit
Produkt-Nr.Spectroquant® TestsätzeMessbereicheUSEPA-Äquivalenz für
Clean Water ActSafe Drinking Water Act
1,14547Nitrit-Küvettentest0,010 – 0,700 mg/l NO2-N
0.03 – 2.30 mg/l NO2
Ja 
1,00609Nitrit-Küvettentest1,0 – 90,0 mg/l NO2-N
3,0 – 295,2 mg/l NO2
Ja 
1,14776Nitrit-Test0,002 – 1,00 mg/l NO2-N
0,007 – 3,28 mg/l NO2
Phosphat
   USEPA-Äquivalenz für
Produkt-Nr.Spectroquant® TestsätzeMessbereicheClean Water ActSafe Drinking Water Act
1,14543Phosphat-Küvettentest0,05–5,00 mg/l PO4-PJaJa
(ortho-Phosphat und Gesamtphosphor)0,2–15,3 mg/l PO4
1,14729Phosphat-Küvettentest0,5–25,0 mg/l PO4-PJaJa
(ortho-Phosphat und Gesamtphosphor)1,5–76,7 mg/l PO4
Sulfat
   USEPA-Äquivalenz für
Produkt-Nr.Spectroquant® TestsätzeMessbereicheClean Water ActSafe Drinking Water Act
1,14548Sulfat-Küvettentest5–250 mg/l SO4Ja 
1,14564Sulfat-Küvettentest100–1000 mg/l SO4Ja 