Merck
1.00609
Supelco
Nitrite Test, photometric
photometric, 1.0-90.0 mg/L (NO2-N), 3.3-295.2 mg/L (NO2-), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Nitrit-Küvettentest, photometric, 1.0-90.0 mg/L (NO2-N), 3.3-295.2 mg/L (NO2-), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
nitrite
Messbereich
1.0-90.0 mg/L (NO2-N)
3.3-295.2 mg/L (NO2-)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Iron sulfate)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 1,0–90,0 mg/l NO₂-N 3,3–295,2 mg/l NO₂⁻ Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Nitrit Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Nitritgehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In saurer Lösung reagieren Nitritionen mit Eisen(II)-ethylendiammoniumsulfat und bilden eine gelb- bis grünbraune Eisen(II)-Verbindung, die photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Anwendung
  • A rapid, straightforward, and print house compatible mass fabrication method for integrating 3D paper-based microfluidics.: This research developed a new method for fabricating microfluidic devices, incorporating the Nitrite Cell Test for real-time monitoring of nitrite concentrations in various samples (Xiao et al., 2013).
  • Can routine automated urinalysis reduce culture requests: The study assessed the effectiveness of automated urinalysis, including the Nitrite Cell Test, in reducing the need for urine cultures in clinical settings (Kayalp et al., 2013).
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3