Merck
Acetonitril
Eine detaillierte Darstellung einer Chemikalienflasche mit Acetonitril mit klarer Beschriftung, einschließlich Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen, vor weißem Hintergrund.
Synonyme:
ACN, Cyanomethan, Ethylnitril, Ethannitril, Methancarbonitril, Methylcyanid
Lineare Formel:
CH3CN
Molekulargewicht:
41,05
CAS-Nr.
75-05-8
Beilstein-Nr.
741857
EC-Nr.
200-835-2
MDL-Nr.
MFCD00001878
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 23
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 23
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 23 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 2
Seite 1 von 2
Acetonitril oder Methylcyanid ist ein sehr flüchtiges, aprotisches, polares organisches Lösungsmittel. Acetonitril wird in der analytischen Chemie als Lösungsmittel oder mobile Phase verwendet. Es wird darüber hinaus als Lösungsmittel in organischen Reaktionen wie der Synthese von Alkylhydroperoxiden durch Oxidation von Alkanen mit Wasserstoffperoxid in Gegenwart von Eisenkomplexen eingesetzt.
Acetonitril wird auch in der Pharmazie für die Synthese, Aufreinigung und Formulierung von Wirkstoffen verwendet. Es ist besonders nützlich für Wirkstoffe, die in Wasser oder anderen gängigen Lösungsmitteln schwer löslich sind.
Acetonitril als Lösungsmittel in der Spektroskopie
Acetonitril wird häufig für verschiedene spektroskopische Verfahren verwendet, darunter Infrarot (IR) und Kernspinresonanz (NMR). Es wird auch als Lösungsmittel in der UV-VIS (ultraviolett/sichtbar)-Spektroskopie verwendet, da es transparent ist und im Vergleich zu vielen anderen Lösungsmitteln eine relativ geringe UV-Absorption aufweist, was es zu einer hervorragenden Wahl für UV-VIS-Messungen macht.
Deuteriertes Acetonitril (Acetonitril- d3): Acetonitril- d3 mit oder ohne Trimethylsilan wird als Lösungsmittel in der Infrarot (IR)- und NMR-Spektroskopie sowie als Modul im Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)-SPE (Festphasenextraktion)-NMR-Verfahren eingesetzt.
Acetonitril als mobile Phase in der Chromatographie
Da Acetonitril eine niedrige Viskosität, eine hohe Elutionskraft und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Analyten aufweist, wird es als Bestandteil der mobilen Phase in vielen chromatografischen Verfahren, wie z. B. HPLC, Flüssigkeitschromatografie-Massenspektrometrie (LC-MS), Ultrahochleistungs-Flüssigkeitschromatografie (UHPLC) und in der Gaschromatografie eingesetzt.
Acetonitril für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC): In der HPLC wird Acetonitril in Gradientenqualität oder als Acetonitrillösung mit einer spezifischen Konzentration Trifluoressigsäure, Ameisensäure, 2-Propanol oder Ammoniumformiat als mobile Phase eingesetzt.
Acetonitril als Referenzstandard
Acetonitril wird als pharmazeutischer primärer oder sekundärer Referenzstandard bei der Bestimmung von Alkohol und als Restlösungsmittel eingesetzt.