Merck
151807
Sigma-Aldrich
Acetonitril-d3
≥99.8 atom % D
Synonym(e):
Deuteriertes Acetonitril, Methyl-d3-cyanid, Trideuteroacetonitril
About This Item
Lineare Formel:
CD3CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.07
Beilstein:
1740230
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
≥99.8 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
3.0-16 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0200% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-46 °C (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChIKey
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bei Acetonitril-d3 (Trideuteroacetonitril, CD3CN) handelt es sich um ein deuteriertes NMR (Kernspinresonanz)-Lösungsmittel. Es wurden der Koeffizient der molekularen Rotationsreibung[1] und die magnetischen Relaxationszeiten (T1) für 14N und 2D von CD3CN[2] ermittelt. Es ist als Lösungsmittel bei der Synthese von 2-Phenylindol beteiligt.[3] Außerdem wird es als Lösungsmittel bei der 1H-NMR (Protonen-Kernspinresonanz) und 13C-NMR (Kohlenstoff-13-Kernspinresonanz) eingesetzt.[4]
Anwendung
Acetonitril-d3 wird als deuteriertes Lösungsmittel für die Auflösung des internen Standards und der Probe bei qNMR (quantitative Kernresonanzspektroskopie)-Quantifizierungsexperimenten verwendet.[5] Zudem wird es als deuteriertes Lösungsmittel bei der Synthese von N-Methyl-Indolylfulgimid verwendet, das mithilfe der UV/IR-Spektroskopie (Pumpe und Sonde) untersucht wird.[6]
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 91-98 (2015)
Synthesis and Structure of Homoleptic Iron Complex Bearing Pincer-Type 1, 2, 3-Triazol-5-ylidene.
Iwasaki H, et al.
Organic Chemistry Current Research, 6, 2161-0401 (2016)
Ultrafast Ring-Closure Reaction of Photochromic Indolylfulgimides Studied with UV-Pump- IR-Probe Spectroscopy
Koller.OF, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 112(2), 210-214 (2008)
Magnetic Resonance Studies of Anisotropic Molecular Rotation in Liquid Acetonitrile-d3.
Bopp TT.
J. Chem. Phys. , 47(9), 3621-3626 (1967)
[Cp*IrCl2]2-catalysed cyclization of 2-alkynylanilines into indoles.
Kumaran E and Leong WK.
Tetrahedron Letters, 55(40), 5495-5498 (2014)
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Verwandter Inhalt
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.