Wichtige Dokumente
V900884
Dodecyltrimethylammoniumchlorid
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, DTAC, Trimethyldodecylammonium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
37 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?