V900315
4-Hydroxy-benzoesäure-ethylester
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
Ethylparaben
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
bp
297-298 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChIKey
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable