Wichtige Dokumente
1462006
USP
Niacinamid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Nicotinamid, Niacinamid, Nicotinsäureamid, Pyridin-3-carbonsäureamid, Vitamin B3, Vitamin PP
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicotinamide
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
128-131 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChIKey
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used to prepare standard, Niacin standard solution, standard niacinamide stock solution, and sample solution for assay, performance, and strength analysis according to the given below monographs and general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)