Fortfahren mit
1012123
USP
Adenosin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
9-β-D-Ribofuranosyladenin, Adenin-9-β-D-ribofuranosid, Adeninribosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 mg
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2026vonSchnelldorf
428,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93029
428,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2026Details
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
description
API family: adenosine
API family
adenosine
form
solid
manufacturer/tradename
USP
mp
234-236 °C (lit.)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
General description
Adenosine is a nucleoside formed by the attachment of adenine to a ribose sugar. The USP Adenosine standard provides a reference for the quality and purity of adenosine used in pharmaceutical formulations and research applications, ensuring consistency in its therapeutic and experimental use.
The USP biologics oligonucleotides category includes a variety of synthetic nucleic acid sequences that are essential in research, diagnostics, and therapeutic applications. These oligonucleotides play crucial roles in molecular biology, including gene expression regulation, antisense therapy, and RNA interference. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of oligonucleotide products throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Adenosine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Adenosine Injection
  • Heparin Sodium
Biochem/physiol Actions
Endogener Neurotransmitter an Adenosin-Rezeptoren. Der cardioprotective Effekt könnte auf der Aktivierung des A1-Adenosin-Rezeptors beruhen. Die gerinnungshemmende und entzündungshemmende Wirkung von Adenosin scheint über den A2-Adenosin-Rezeptor vermittelt zu werden. Im Gegensatz dazu scheint Adenosin ein proinflammatorischer Mediator bei Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu sein.
Endogener Neurotransmitter. Der cardioprotective Effekt könnte auf der Aktivierung des A1-Adenosin-Rezeptors beruhen. Die gerinnungshemmende und entzündungshemmende Wirkung von Adenosin scheint über den A2-Adenosin-Rezeptor vermittelt zu werden. Im Gegensatz dazu scheint Adenosin ein proinflammatorischer Mediator bei Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) zu sein.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
This product is part of USP Biologics Program.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1138A023020001890
Adenosin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012123
Adenosin
Adenosin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0230200
Adenosin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
form
solid
form
-
form
-
form
powder
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
mp
234-236 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adenosin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)