1353113
USP
Verdünnte Isomorbidmononitrat-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,4:3,6-Dianhydro-D-glucit-2-nitrat in Lactose, Isosorbid-2-mononitrat in Lactose
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isosorbide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Diluted Isosorbide Mononitrate
- Isosorbide Dinitrate Extended-Release Tablets
- Isosorbide Mononitrate Extended-Release Tablets
- Isosorbide Mononitrate Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)