1134426
USP
Clavulanatlithium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Lithium-clavulanat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
potassium clavulanate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li+].N21[C@H](O\C(=C/CO)\[C@@H]2C(=O)[O-])CC1=O
InChI
1S/C8H9NO5.Li/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
InChIKey
JMRXTGCDVQLAFM-JSYANWSFSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Amoxicillin and Clavulanate Potassium for Oral Suspension
- Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets
- Clavulanate Potassium
- Amoxicillin and Clavulanic Acid Extended-Release Tablets
- Ticarcillin for Injection
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)