Merck
1335417
USP
Ibandronatnatrium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Ibandronat Mononatriumsalz Monohydrat, 3-(N-methyl-N-pentyl)amino-1-hydroxypropan-1,1-diphosphonsäure, Mononatriumsalz, Monohydrat, (Natrium-Trihydrogen [1-Hydroxy-3-(methylpentylamino)propyliden]diphosphonat, Monohydrat)
Größe auswählen
200 MG
760,00 €
760,00 €
Versandbereit am28. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
760,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H22NNaO7P2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
760,00 €
Versandbereit am28. März 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ibandronate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[P](=O)([O-])(O)[C@]([P](=O)(O)O)(O)CCN(CCCCC)C.O
InChI
1S/C9H23NO7P2.Na.H2O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17;;/h11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
VBDRTGFACFYFCT-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsbroschüren wurden im Auftrag des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard für Ibadronat-Natrium ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)