Wichtige Dokumente
1268863
USP
Etoricoxib
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Chlor-3-[4-(methylsulfonyl)-phenyl]-2-(2-methyl-5-pyridinyl)-pyridin, 5-Chlor-6′-methyl-3-[4-(methylsulfonyl)-phenyl]-2,3′-bipyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
USP
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=NC=C(C2=C(C3=CC=C(S(C)(=O)=O)C=C3)C=C(Cl)C=N2)C=C1
InChI
1S/C18H15ClN2O2S/c1-12-3-4-14(10-20-12)18-17(9-15(19)11-21-18)13-5-7-16(8-6-13)24(2,22)23/h3-11H,1-2H3
InChIKey
MNJVRJDLRVPLFE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PTGS2(5743)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)