Fortfahren mit
C8383
Chloral Hydrat
Synonym(e):
Chloral Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCH(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.40
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-117-5
Beilstein/REAXYS Number:
1698497
MDL number:
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV
mp
57 °C (lit.)
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chloral hydrate is a sedative/hypnotic.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T133T2705D9571
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC and enzymatic)
assay
≥98% (HPLC)
drug control
USDEA Schedule IV
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
57 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloral Hydrat
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Are you able to dispense choral hydrate?  
    1 Antwort
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.
      Hilfreich?