1238501
USP
Eptifibatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N6-Amidino-N2-(3-mercaptopropionyl)-L-lysylglycyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-L-cysteinamide, cyclic(1-6)-disulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
certified by the USP
API-Familie
eptifibatide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable