Merck
K4894
Sigma-Aldrich
Kolliphor P 188
solid
Synonym(e):
Poly-(ethylenglykol)-block-poly-(propylenglykol)-block-poly-(ethylenglykol), Lutrol F68, Poloxamer 188
Größe auswählen
500 G
176,00 €
176,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
176,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
NACRES:
NA.75
176,00 €
Versandbereit am09. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Form
solid
Mol-Gew.
8.400 g/mol
pH-Wert
5.0-7.5(2.5% solution)
Anwendung(en)
sample preservation
SMILES String
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChIKey
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Poloxamer 188 ist ein nichtionisches amphiphiles Copolymer, das eine zentrale Kette aus hydrophobem Polyoxypropylen und ein hydrophiles Polyoxyethylen an den Enden aufweist.[1]
Anwendung
Poloxamer 188 wird als Zusatz in F17-Medien für die Kultivierung von HEK293-6E-Zellen verwendet.[2] Es wird zudem als Bestandteil von Puffern für die Durchflusszytometrie (FACS) [3] als ein nichtionisches Detergens verwendet, das die Zellen vor hydrodynamischen Beschädigungen schützt.
Poloxamer 188 wurde als Komponente von Zelldissoziationsmedium/Minimal Essential Medium (MEM) eingesetzt, um Tumorzellen unter Verwendung von an EpCAM-Antikörper konjugierten magnetischen Beads zu sortieren.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Poloxamer 188 weist zellschützende, hämorheologische, entzündungshemmende und antithrombotische Aktivitäten auf. Es erhält die Stabilität der Membranbarrierefunktion. P188 setzt die Oberflächenspannung und hydrophobiebasierte Zelladhäsion herab. Es hemmt außerdem die durch Fe2+ und H2O2 stimulierte Lipidperoxidation.[1]
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antibody humanization by molecular dynamics simulations?in-silico guided selection of critical backmutations
Christian Margretter
Journal of Molecular Recognition (2016)
S Dhara et al.
Nature communications, 12(1), 3044-3044 (2021-05-26)
Unlike other malignancies, therapeutic options in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are largely limited to cytotoxic chemotherapy without the benefit of molecular markers predicting response. Here we report tumor-cell-intrinsic chromatin accessibility patterns of treatment-naïve surgically resected PDAC tumors that were subsequently
Registered report: The CD47-signal regulated protein alpha (SIRPa) interaction is a therapeutic target for human solid tumors
Denise Chroscinski
eLife (2015)
Martin Emanuele et al.
Drugs in R&D, 14(2), 73-83 (2014-04-12)
Poloxamer 188 (P188) is a non-ionic amphiphilic copolymer with hemorheologic, antithrombotic, anti-inflammatory, and cytoprotective properties. It potentially has clinical utility in diverse diseases, such as acute myocardial infarction, acute limb ischemia, shock, acute stroke, heart failure, and sickle cell crisis.
S Dhara et al.
Nature communications, 12(1), 3044-3044 (2021-05-26)
Unlike other malignancies, therapeutic options in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) are largely limited to cytotoxic chemotherapy without the benefit of molecular markers predicting response. Here we report tumor-cell-intrinsic chromatin accessibility patterns of treatment-naïve surgically resected PDAC tumors that were subsequently
Fragen
  1. How long can a 0,001% solution be stored at 4°C?
    1 Antwort
    1. The stability of a 0.001% solution at 4°C has not been tested. A solution of 100 mg/ml in water is stable for 1 year at -80°C and for 1 month at -20°C. It is recommended to aliquot the stock solutions to avoid repeated freeze-thaw cycles.
      Hilfreich?