1231808
USP
Econazolnitrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[2-[(4-Chlorphenyl)-methoxy]-2-(2,4-dichlorphenyl)-ethyl]-1H-imidazol Mononitrat, 1-{2,4-Dichlor-β-[(p-chlorbenzyl)-oxy}-phenethyl]-imidazol Mononitrat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
econazole, econazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
Clc1c(ccc(c1)Cl)C(OCc3ccc(cc3)Cl)C[n]2cncc2.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
InChIKey
DDXORDQKGIZAME-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Miconazole Nitrate
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)