Fortfahren mit
1162400
USP
Dactinomycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Actinomycin D, Actinomycin C1, Actinomycin IV, Dactinomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
1.030,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C62H86N12O16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1255.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605235
eCl@ss:
25140904
1.030,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dactinomycin
manufacturer/tradename
USP
color
red, powder
mp
251-253
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dactinomycin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dactinomycin for Injection
Biochem/physiol Actions
Durch die Bildung eines stabilen Komplexes mit doppelsträngiger DNA hemmt Actinomycin D die Proliferation von Zellen, wodurch die DNA-primed RNA-Synthese gehemmt und einsträngige DNA-Brüche verursacht werden. Es ist nachweislich ein Inhibitor für den Minusstrangtransfer bei der reversen Transkriptase.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4262A9415A1410
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC)
description
from Streptomyces sp., suitable for cell culture, ≥95%
description
from Streptomyces sp., ~98% (HPLC)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
API family
dactinomycin
API family
-
API family
-
API family
-
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)