1123146
USP
Chlorpheniramin-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(4-Chlorphenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)-propan-1-amin -maleat (Salz)
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorpheniramine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(CCNC)c2ncccc2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChIKey
MGNXGZAZRYTQMW-BTJKTKAUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)