Wichtige Dokumente
1123135
USP
Chlorpheniramin-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2′-Dipyridylamin
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorpheniramine
Hersteller/Markenname
USP
bp
222 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
90-92 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
InChIKey
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Brompheniramine Maleate
- Chlorpheniramine Maleate
- Dexbrompheniramine Maleate
- Dexchlorpheniramine Maleate
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)