Merck
1099008
USP
Cephalexin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Cephalexin Monohydrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17N3O4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.40
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cephalexin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
InChIKey
AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und herausgegeben.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Cephalexin ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Kompendien festgelegt.
Auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Cephalexin Hydrochlorid
  • Cephalexin-Tabletten
  • Cephalexin-Kapseln
  • Cephalexin zur oralen Suspension
  • Cephalexin-Tabletten zur oralen Suspension
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M J Raff
Postgraduate medical journal, 59 Suppl 5, 32-39 (1983-01-01)
Cephalexin has had 12 years of extensive clinical usage in the management of respiratory tract and other infections. It is reliably absorbed from the gastrointestinal tract and reaches therapeutic levels in serum and tissues. Toxicity and adverse side effects are
R S Griffith
Postgraduate medical journal, 59 Suppl 5, 16-27 (1983-01-01)
Cephalexin has an antimicrobial spectrum that includes those pathogens most frequently encountered in clinical practice. It is useful in the treatment of infections of the upper and lower respiratory tract, skin and soft tissue, and the genitourinary tract. It can
G L McCloskey et al.
Cutis, 59(5), 251-254 (1997-05-01)
The ampicillin rash occurring in cases of infectious mononucleosis is well documented. Similar phenomena have also been observed with other antibiotics. The case of a patient with infectious mononucleosis treated with cephalexin who later showed a rash is presented and
C W Derrick et al.
Postgraduate medical journal, 59 Suppl 5, 43-46 (1983-01-01)
Cephalexin remains an effective and highly useful antibiotic for the treatment of streptococcal and staphylococcal skin infections. Twelve years of experience have not diminished its efficacy, and cure rates of 90% or higher continue to be achieved. Its resistance to
Viviane Jusot et al.
Journal of tropical pediatrics, 60(3), 223-230 (2014-02-18)
Bordetella pertussis still poses an important health threat in developing countries. In Niger, notified pertussis cases are few despite the low diphtheria-tetanus-pertussis/pentavalent vaccine coverage. We aimed to estimate the prevalence of B. pertussis in children aged <5 years consulting at