1099041
USP
Cephalexin-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3-Hydroxy-4-methylthiophen-2(5H)-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cephalexin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C5H6O2S/c1-3-2-8-5(7)4(3)6/h6H,2H2,1H3
InChIKey
JYGDHIPTFIMTTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable