1042690
USP
Aripiprazol-verwandte Verbindung G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
7-{4-[4-(2,3-Dichlorphenyl)-piperazin-1-yl]-butoxy}-chinolin-2(1H)-on, Dehydroaripiprazol
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aripiprazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(cccc1N2CCN(CC2)CCCCOc3cc4[nH][c](ccc4cc3)=O)Cl
InChI
1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29)
InChIKey
CDONPRYEWWPREK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
661.3 °F
Flammpunkt (°C)
349.6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)