PHR1270
Fumarsäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Fumaric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. F0600000
traceable to USP 1286708
Dampfdruck
1.7 mmHg ( 165 °C)
API-Familie
fumaric acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
1364 °F
Expl.-Gr.
40 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
298-300 °C (subl.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
521.6 - 525.2 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
272 - 274 °C - open cup
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A new RP-HPLC method is proposed for the determination of organic acids in 100% aqueous mobile phase using an Ascentis® Express AQ-C18 column