Merck
Z777161
Proteomix® SCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Proteomix® SCX-NP5 starke Kationenaustauschsäule, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 401NP5-4625
Verpackung
1 ea of
Parameter
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
Proteomix-Säulen sind mit Poly(styroldivinylbenzol)-Teilchen bepackt, die von einer hydrophilen Polymerschicht, die ein Netzwerk aus schwachen (WCX) oder starken (SCX) Kationenaustuschgruppen enthält, geschützt wird. Verwenden Sie Proteomix-Säulen für die Analyse oder Aufreinigung auf kleinem Maßstab von positiv geladenen Biopolymeren, einschließlich Glykoproteinisoformen und mAb-Varianten.
Proteomix-Benutzerhandbuch
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)