Merck
Z777013
Zenix® SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2.1 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Zenix® SEC-150 Gel Filtration Guard Column, 3 μm, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
Zenix®
Mol-Gew.
500-150,000
Hersteller/Markenname
Sepax 213150-2105
Verpackung
1 ea of
Parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 2.1 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydrophilic polymer phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
150 Å
pH Betriebsbereich
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Like their 5 micron siblings, 3 micron Zenix SEC columns feature a hydrophilic surface layer to prevent the sample from interacting with the underlying silica. Select 100, 300 or 500 A pores based on the size of your sample molecules, whether you are analyzing peptides, proteins, mAbs, ADCs, fusion proteins, etc. in quality control or research.
Zenix User Manual
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)