Wichtige Dokumente
Y0002309
Calciumcarbonat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Calcium carbonate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)