Merck
1.02064
SAFC
Calciumcarbonat
precipitated (≤ 0.002% Fe), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Calciumcarbonat
Größe auswählen
25 KG
1.201,00 €
500 KG
Anfragen
1.201,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 KG
1.201,00 €
500 KG
Anfragen
About This Item
Lineare Formel:
CaCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
207-439-9
1.201,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
solid
Wirksamkeit
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
825 °C (decomposition)
Dichte
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChIKey
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Calciumcarbonat wird gewöhnlich als alkalisierende Substanz oder Mineralstoff in festen Formulierungen verwendet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.