Y0002202
Ofloxacin impurity D
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
10-Fluor-2,3-dihydro-3-methyl-9-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
ofloxacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c2c3[n](cc([c](c3cc1N4CCN(CC4)C)=O)C(=O)O)C(CO2)C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14(19)13(21-5-3-20(2)4-6-21)7-11-15(17)22(10)8-12(16(11)23)18(24)25/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
InChIKey
FHAKLRRIGREDDW-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)