472670
9,10-Difluor-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-carbonsäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
320-322 °C (lit.)
SMILES String
CC1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)
InChIKey
NVKWWNNJFKZNJO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CSNK2A1(1457)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- kynurenine aminotransferase II (KAT II) inhibitor, [(S)-(-)-9-(4-aminopiperazine-1-yl)-8-fluoro-3-methyl-6-oxo-2,3,5,6-tetrahydro-4H-1-oxa-3a-aza-phenalene-5-carboxylic acid]
- fused-ring derivatives
- N-desmethyllevofloxacin
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable