Y0002051
Simvastatin Unreinheit K
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1S,3S,4aR,7S,8S,8aS)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxooxan-2-yl]-ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydronaphthalen-1-yl 2,2-dimethylbutanoat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
simvastatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)