Merck
S0650000
Simvastatin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H38O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
simvastatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
127-132 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChIKey
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Angaben zum Gen
human ... HMGCR(3156)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Simvastatin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Simvastatin ist ein spezifischer Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase, dem Enzym das die Umwandlung von HMG-CoA in Mevalonat katalysiert. Diese Umwandlung ist ein früher Schritt in der Cholesterin-Biosynthese. Es wird bei der Behandlung von Hypercholesterinämie verwendet, da es den Low-Density-Lipoprotein- ??und Triglycerid-Level verringert und den High-Density-Lipoprotein-Level erhöht. Simvastatin ist ein Lacton, das in vivo leicht zur entsprechenden β-Hydroxysäure hydrolysiert und es kann vor der Verwendung durch eine Behandlung mit NaOH in EtOH aktiviert werden. Es ist ein synthetisches Analogon von Lovastatin (Prod.Nr. M2147).
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Veluchamy A Barathi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(1), 460-468 (2014-01-09)
To determine the effect of a statin (simvastatin) on the ultrastructure and function of the RPE, Bruch's membrane (BM), and photoreceptor interface in a high-fat atherogenic mouse model of thickened BM. Wild-type C57BL/6 mice (6-weeks old) were divided into three
Thijs van der Vaart et al.
The Lancet. Neurology, 12(11), 1076-1083 (2013-10-05)
Neurofibromatosis type 1 is a common genetic disorder characterised by neurocutaneous manifestations and cognitive and behavioural problems. Statins were shown to reduce analogous learning deficits in a mouse model of the disease, but a short-term trial in humans was inconclusive.
Y Zhu et al.
Cell death & disease, 4, e568-e568 (2013-04-06)
Although statins are known to inhibit proliferation and induce death in a number of cancer cell types, the mechanisms through which downregulation of the mevalonate (MVA) pathway activates death signaling remain poorly understood. Here we set out to unravel the
Colin R Dormuth et al.
BMJ (Clinical research ed.), 346, f880-f880 (2013-03-21)
To quantify an association between acute kidney injury and use of high potency statins versus low potency statins. Retrospective observational analysis of administrative databases, using nine population based cohort studies and meta-analysis. We performed as treated analyses in each database
Laura Marin et al.
Expert opinion on drug delivery, 8(9), 1205-1220 (2011-05-28)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a severe disease that leads to a non-reversible obstruction of the small airways. The prevalence of this disease is rapidly increasing in developed countries, and in 2020 it has been predicted that this disease