Merck
SU860191
Supelco
Einsatz für 2-ml-Fläschchen mit Standardöffnung, 4,6 mm ID
clear glass (flat bottom), volume 0.2 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass (flat bottom)
Beschreibung
shell style
Verpackung
pkg of 1 × 100 ea (SU860191)
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
5 mm
Durchm. × H
5 mm × 30.75 mm
Volumen
0.2 mL
Kompatibilität
for use with 12 mm x 32 mm vials with 4.6 mm I.D.
for use with standard opening autosampler vials (1.5-2.0 mL)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)