Merck
SU860106
Supelco
Bördelkappen mit Viton® Septen
silver seal, magnetic (with 8mm center hole), diam. × thickness 20 mm × 1.0 mm, black Viton® septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
black Viton® septum
silver seal (magnetic with 8 mm center hole)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
Härte
70 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 1.0 mm
Fitting
closure for crimp top vial
Kompatibilität
for use with SPME
Rechtliche Hinweise
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)