Merck
SU860015
Supelco
Bördeldeckel (magnetisch) mit PTFE-/Silikon-Septum, 100er Packung
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), open center (8 mm opening), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
open center (8 mm opening)
Härte
45 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 3.0 mm
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with 20 mm crimp top vial
for use with CTC CombiPAL
Sonstige Hinweise
Recommended for: CTC Combi-PAL.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)