Merck
SU860061
Supelco
Mikrofläschen mit Crimp-Verschluss, erfordert eine 8-mm-Dichtung
volume 0.7 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 40 mm , flat bottom, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass vial
glass
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
7 mm × 40 mm , flat bottom
Volumen
0.7 mL
Fitting
thread for 8 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)