Merck
Mikrofläschen mit Crimp-Verschluss, erfordert eine 8-mm-Dichtung volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
Mikrofläschen mit Crimp-Verschluss, erfordert eine 8-mm-Dichtung
Mikrofläschen mit Crimp-Verschluss, erfordert eine 8-mm-Dichtung volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
Products
Produktkategorie
Marke
AD (mm)
Volumen (ml)
Kompatibilität
Verschlusstyp
Farbe
Fläschchenmaterial
Fläschchenfarbe
Packungsgröße