565324-U
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
RP-Amid-Umkehrphasen-Chromatographie-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® RP-Amid HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
19.5% Carbon loading
Parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
450 m2/g
Oberflächendeckung
2.7 μmol/m2
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
100 Å
pH Betriebsbereich
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
- Preparation of mixed-mode stationary phase for separation of peptides and proteins in high-performance liquid chromatography: Erläutert die Anwendung der Ascentis®-RP-Amid-HPLC-Säule bei der Entwicklung stationärer Mixed-Mode-Phasen und zeigt damit ihre Vielseitigkeit bei der Handhabung verschiedener biochemischer Verbindungen sowie ihre Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der pharmazeutischen und proteomischen Forschung (Alharthi et al., 2022).
- On-line hyphenation of solid-phase extraction to chromatographic separation of sulfonamides with fused-core columns in sequential injection chromatography: Zeigt die Wirksamkeit der Ascentis®-RP-Amid-HPLC-Säulen in der Umweltanalyse, insbesondere für den Nachweis von Verunreinigungen in komplexen Matrizes. Diese Studie unterstreicht die Robustheit und die hochauflösenden Fähigkeiten der Säule, die sie für Umweltlabors von unschätzbarem Wert machen (Batista et al., 2015).
- Determination of zearalenone and its metabolites in endometrial cancer by coupled separation techniques: Zeigt die entscheidende Rolle der Ascentis®-RP-Amid-HPLC-Säule in der klinischen Forschung, insbesondere bei der empfindlichen und präzisen Messung von Biomarkern in der Krebsdiagnostik. Die überlegene Retention der Säule für polare Verbindungen erweist sich als unverzichtbar für präzise biomedizinische Analysen (Gadzała-Kopciuch et al., 2011).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ausgezeichnete Retention und Peak-Form für polare Verbindungen
- Kompatibel mit 100% wässrigen Lösungen
- Äußerst geringes Bluten, LC-MS-kompatibel
- Einzigartige Selektivität
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Reference Standards for Analyzing Polyphenol Catechins
Protokolle
Mass Spectral Column Bleed in Nitrogen-Containing Polar-Embedded HPLC Stationary Phases
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCAktive Filter