Merck
SAAR5075040
Propan-2-ol
univAR
About This Item
Lineare Formel:
CH3CHOHCH3
Molekulargewicht:
60.10
UNSPSC-Code:
12191601
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
univAR
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5075040LC)
pkg of 25 L (SAAR5075040ME)
dilution
(for laboratory use only)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)