Wichtige Dokumente
SAAR4970560
Ferroin-Indikator
Synonym(e):
o-Phenanthrolin-Eisensulfat-Komplex, Tri-o-phenanthrolin Eisen(I)-Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 100 mL (SAAR4970560JT)
SMILES String
[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.c4cnc5c(c4)ccc6cccnc56.c7cnc8c(c7)ccc9cccnc89
InChI
1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
InChIKey
CIWXFRVOSDNDJZ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?