Merck
SAAR191396
Natronlauge
1 N
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352316
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
3 mmHg ( 37 °C)
Verpackung
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR191396LL)
Konzentration
1 N
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
For laboratory use only
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)