Merck
SAAR1122020
Ammoniak -Lösung
25%, univAR
About This Item
Lineare Formel:
NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
17.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent
Produktlinie
univAR
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122020LC)
Konzentration
25%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChIKey
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)