Merck
Q100F
Sartobind® Membranadsorbereinheit
matrix Q-type exchanger
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
Beschreibung
Q100
for ion exchange chromatography of biomolecules
Leistungsmerkmale
reusable
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Sartorius
Matrix
Q-type exchanger
Allgemeine Beschreibung
Die einsatzbereiten Sartobind Membraneinheiten sind optimal für die einfache, ultra-schnelle Konzentrierung von Proteinen aus stark verdünnten Lösungen oder für die Trennung von Proteinen aus einer Mischung geeignet. Sie besitzen eine hohe Bindungskapazität (~1 mg/cm3), ermöglichen hohe Flussraten (>100 mL/min.) und eine ausgezeichnete Auflösung. Setzen Sie diese Einheiten mit Spritzen ein, mit peristaltischen Pumpen oder Workstations für HPLC/FPLC. Die 5 cm2 Einmal-Einheiten sind besonders für die schnelle Bestimmung der Pufferbedingungen bei Ionenaustausch-Trennungen geeignet - schalten Sie einfach Einheiten mit unterschiedlicher Funktionalität in Reihe.
"Female" Luer-Lock-Eingang / "Male" Luer-Lock-Ausgang.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Adsorptionsfläche: 100cm2
Rechtliche Hinweise
Sartobind is a registered trademark of Sartorius AG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)